Documenti
440515
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.18
Beilstein:
1099836
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]21/D −16°, c = 6 in ethanol
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-7(2,3)5-4-10-6(9)8-5/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
WKUHGFGTMLOSKM-RXMQYKEDSA-N
Applicazioni
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a recent review, see Aldrichimica Acta .
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)