Documenti fondamentali
228001
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-oxazolidinone
99.5%
Sinonimo/i:
3-Methyl-1,3-oxazolidin-2-one
Scegli un formato
25 G
338,00 €
338,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
338,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
338,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.5%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
87-90 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
15 °C (lit.)
Densità
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-5-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
VWIIJDNADIEEDB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Methyl-2-oxazolidinone mixed with ethylene carbonate or dimethyl carbonate in the presence of lithium tetrafluoroborate or lithium hexafluorophosphate has been used as an electrolyte in lithium batteries[1].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Is 3-methyl-2-oxazolidinone a suitable solvent for lithium-ion batteries?
Gzara L, et al.
Journal of Power Sources, 156(2), 634-644 (2006)