437352
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
95%
Sinonimo/i:
1-(Piperidin-4-yl)pyrrolidine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
53-56 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCN(C1)C2CCNCC2
InChI
1S/C9H18N2/c1-2-8-11(7-1)9-3-5-10-6-4-9/h9-10H,1-8H2
STWODXDTKGTVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 4-pyrrolidin-1´-yl-1-[2-(2″-nitro-phenyl)-2-oxo-ethyl]-piperidinium bromide
- 4-pyrrolidin-1´-yl-1-[2-(3″-nitro-phenyl)-2-oxo-ethyl]-piperidinium bromide
- 4-pyrrolidin-1´-yl-1-[2-(2″,4″-dimethoxy-phenyl)-2-oxo-ethyl]-piperidinium bromide
- 4-pyrrolidin-1´-yl-1-[2-(3″,4″-dihydroxy-phenyl)-2-oxo-ethyl]-piperidinium bromide
Small molecule ligands of methyl-lysine binding proteins
Small molecules that restore E-cadherin expression and reduce invasion in colorectal carcinoma cells
Selective Polo-like kinase 1 inhibitors
Molecules with effects on plasma glucose levels
Vasopressin1b receptor antagonists
IKKβ inhibitors
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?