Documenti fondamentali
436828
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Lactamide
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −20.5°, c = 10 in H2O
Punto di fusione
53-55 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H](O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(5)3(4)6/h2,5H,1H3,(H2,4,6)/t2-/m0/s1
SXQFCVDSOLSHOQ-REOHCLBHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)