Documenti fondamentali
436089
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
156 °C (lit.)
Densità
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cccc(c1C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-4H
FAKUGVHRTLCKHB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde participates in the synthesis of 2-amino-5-trifluoromethylquinazoline.[1]
Applicazioni
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be employed for the synthesis of diaryl ether, 2-(3,5-dimethoxyphenoxy)-6-(trifluoromethyl)- benzonitrile[2] and substituted benzo[b]thiophene-2-carboxylates.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 2-Aminoquinazolines from ortho-Fluorobenzaldehydes.
Hynes JB and Campbell JP.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 34(2), 385-387 (1997)
Synthesis of Phloroglucinol Monoaryl Ethers.
Sherwood AM, et al.
Synthesis, 44, 1208-1212 (2012)
Tetrahedron Letters, 33, 7499-7499 (1992)