Documenti fondamentali
432857
Sigma-Aldrich
Sodium tetrachloroplatinate(II) hydrate
Sinonimo/i:
Disodium Tetrachloroplatinate Hydrate, Platinum(II) sodium chloride, Sodium chloroplatinate(II)
Scegli un formato
1 G
184,00 €
5 G
732,00 €
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
184,00 €
5 G
732,00 €
About This Item
Formula condensata:
Na2PtCl4·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.87 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Composizione
Degree of hydration, ~1
Pt, 48%
Concentrazione
≤49.8% Pt (gravimetric)
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Na.H2O.Pt/h4*1H;;;1H2;/q;;;;2*+1;;+2/p-4
GIEPPPFPHULPBK-UHFFFAOYSA-J
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhiwei Sun et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(29), 4364-4370 (2015-06-20)
Low molecular weight P2VP-b-PS-b-P2VP triblock copolymer (poly(2-vinlypyridine)-block-polystyrene-block-poly(2-vinylpyridine)] is doped with copper chloride and microphase separated into lamellar line patterns with ultrahigh area density. Salt-doped P2VP-b-PS-b-P2VP triblock copolymer is self-assembled on the top of the nanoimprinted photoresist template, and metallic nanowires