Documenti
464708
Sigma-Aldrich
Sodium hexahydroxyplatinate(IV)
Sinonimo/i:
Disodium hexahydroxyplatinate
About This Item
Formula condensata:
Na2Pt(OH)6
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: platinum
Concentrazione
51.2-62.5% Pt (gravimetric)
Punto di fusione
150 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/2Na.6H2O.Pt/h;;6*1H2;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
LDMNYTKHBHFXNG-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves