Documenti
206083
Sigma-Aldrich
Acido cloroplatinico
ACS reagent, ≥37.50% Pt basis
Sinonimo/i:
Acido esacloroplatinico, Cloruro platinico, Idrogeno esacloroplatinato (IV)
About This Item
Formula condensata:
H2PtCl6 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
517.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Forma fisica
powder or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: platinum
Concentrazione
≥37.5% Pt
Solubilità
alcohol: soluble
Cationi in tracce
alkalies and other metals: ≤0.05%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
L′acido cloroplatinico esaidrato (H2PtCl6.6H2O) è un sale di platino inorganico. Indagini spettrofotometriche hanno valutato frequenze di risonanza quadrupolare pura di Cl35 in H2PtCl6.6H2O.
Applicazioni
L′acido cloroplatinico esaidrato può essere usato come precursore del platino nella preparazione del catalizzatore Pt supportato dalla ceria, dei nanocompositi TiO2/Pt, delle pellicole di carbonio poroso impregnato di nanoparticelle di Pt e del sistema colloidale solfuro di cadmio-Pt.
L′acido cloroplatinico esaidrato è stato usato nei seguenti studi:
  • Preparazione di nanocubi di Pt (150 nm di ampiezza) e nanosfere di Pt (150 nm di diametro).
  • Per comporre la soluzione di placcatura per l′elettrodeposizione di nanoparticelle di Pt sui nanofogli multistrato di grafene a petalo (MGPN).
  • Sintesi di nanocompositi di Pt e nanocarbonio (NC).3
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Bolin Chen et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(45), 30941-30947 (2016-11-02)
Micro unmanned underwater vehicles (UUVs) need to house propulsion mechanisms that are small in size but sufficiently powerful to deliver on-demand acceleration for tight radius turns, burst-driven docking maneuvers, and low-speed course corrections. Recently, small-scale hydrogen peroxide (H2O2) propulsion mechanisms
Photocatalytic properties of TiO2 and TiO2/Pt: A sol-precipitation, sonochemical and hydrothermal approach.
Ultrasonics Sonochemistry, 21(1), 367-375 (2014)
Nanostructuring platinum nanoparticles on multilayered graphene petal nanosheets for electrochemical biosensing.
Claussen JC, et al.
Advances in Functional Materials, 22(16), 3399-3405 (2012)
Synthesis and Characterization of Ceria Supported Platinum via Facile Wet Impregnation from Cerium Based Precursors.
Alam BB, et al.
Journal of Advanced Chemical Engineering, 2015 (2015)
Yanfang Geng et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 33(9), 993-998 (2017-09-12)
In the present study, we developed an electrochemical sensor for highly sensitive detection of hydroxylamine using Au-Pt alloy nanoparticles. Au-Pt alloy nanoparticles were electrochemically deposited on a working electrode made of single-walled carbon nanotubes. The framework composition in the Au-Pt