Documenti fondamentali
432768
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis[2-(1-propenyl)phenoxy]benzophenone, mixture of cis and trans
97%
Sinonimo/i:
Bis(o -propenylphenoxy)benzophenone
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH=CHC6H4OC6H4)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
43-45 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C\c1ccccc1Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(Oc4ccccc4\C=C\C)cc3
InChI
1S/C31H26O3/c1-3-9-23-11-5-7-13-29(23)33-27-19-15-25(16-20-27)31(32)26-17-21-28(22-18-26)34-30-14-8-6-12-24(30)10-4-2/h3-22H,1-2H3/b9-3+,10-4+
JRZSSQRNBKDVDD-LQIBPGRFSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)