Documenti fondamentali
160458
Sigma-Aldrich
N,N′-(1,3-Phenylene)dimaleimide
97%
Sinonimo/i:
1,1′-(1,3-Phenylene)bis[1H -pyrrole-2,5-dione], 1,3-Bismaleimidobenzene, 1,3-Phenylenebismaleimide, 1-[3-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)phenyl]pyrrole-2,5-dione, N ,N ′-1,3-Phenylenebismaleimide, N ,N -m -Phenylene dimaleimide, m -Phenylenebismaleimide
Scegli un formato
100 G
129,00 €
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
129,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H8N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
198-201 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1C=CC(=O)N1c2cccc(c2)N3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C14H8N2O4/c17-11-4-5-12(18)15(11)9-2-1-3-10(8-9)16-13(19)6-7-14(16)20/h1-8H
IPJGAEWUPXWFPL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)