Documenti fondamentali
563226
Sigma-Aldrich
Cerium(III) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cerium tribromide, Cerous bromide
Scegli un formato
25 G
151,00 €
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
151,00 €
About This Item
Formula condensata:
CeBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Saggio
99.99% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)