449873
Bromuro di litio
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lithium monobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Impurezze
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.