Documenti
427845
Sigma-Aldrich
Polypropylene-graft-maleic anhydride
viscosity 425 cPs
Sinonimo/i:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma fisica
beads
Composizione
maleic anhydride, 8-10 wt. %
Viscosità
4.0 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
Punto di fusione
156 °C
Numero di acido
40.0‑55.0(mg-KOH)
Temp. transizione
softening point 157 °C (ring and ball)
Densità
0.934 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C4H2O3.C3H6/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
DBVUAFDZHKSZJH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Imparts slip resistance to polishes, coupling additive for filled polypropylene and polymer alloys, pigment dispersant and processing aid for plastics, such as ABS.
Caratteristiche e vantaggi
High melting, hard, emulsifiable wax. Grafted with maleic anhydride to give hydrophilic characteristics.
Stato fisico
Crystalline, isotactic, modified homopolymer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3