410829
1,2-Epoxy-9-decene
96%
Sinonimo/i:
(7-Octenyl)oxirane
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
Densità
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
ether
Stringa SMILE
C=CCCCCCCC1CO1
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2
FCZHJHKCOZGQJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?