Documenti fondamentali
425931
Sigma-Aldrich
Methacetin-(methoxy-13C)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)acetamide
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4O13CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gastroenterology, 72, 1033-1033 (1977)