423734
6-Methyl-1-indanone
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
70 °C/0.4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
60-62 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
Cc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10O/c1-7-2-3-8-4-5-10(11)9(8)6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
DBOXRDYLMJMQBB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?