Vai a
P1348
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥97%
Sinonimo/i:
1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dipalmitoyl, L-α-Phosphatidylethanolamine, dipalmitoyl, L-β,γ-Dipalmitoyl-α-cephalin, DPPE, Dipalmitoyl phosphatidylethanolamine, Hexadecanoic acid (1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester, PE(16:0/16:0)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
66,20 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
192,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
353,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H74NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
691.96
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730601
66,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
functional group
amine, ester
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)/t35-/m1/s1
InChI key
SLKDGVPOSSLUAI-PGUFJCEWSA-N
Application
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine is used in model membrane .
Biochem/physiol Actions
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine is a phospholipid, a lipid component in cell membrane .
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)