Documenti fondamentali
422835
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
98%
Scegli un formato
5 G
50,70 €
50,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
50,70 €
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CONHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.54
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
50,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
100-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCNC(=O)CCl
InChI
1S/C3H6ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h6H,1-2H2,(H,5,7)
TXNSZCSYBXHETP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide (N-methylolchloracetamide) is a N-hydroxymethyl derivative of chloroacetamide. One of the method reported for its synthesis is by the reaction of 2-chloracetamide with formaldehyde. It has been reported to be a formaldehyde releaser and an infrequent sensitizer to formaldehyde contact allergy.[1][2] Influence of short and prolonged exposure of 2-chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide (as formaldehyde donor/releaser) on lymph node responses has been investigated.[3]
Applicazioni
2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide (N-hydroxymethylchloroacetamide) may be used as a reagent in the synthesis of 1-(aminomethyl)-2-methoxynaphthalene hydrochloride[4] and as a amidomethylating reagent for N,N-dialkylanilines (Tscherniac-Einhorn reaction).[5]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anton de Groot et al.
Contact dermatitis, 63(3), 129-139 (2010-06-25)
We have reviewed formaldehyde-releasers used in metalworking fluids (MWFs) in this and a previous part of a two-part article. These biocides do not appear to be frequent or important sensitizers. Even in highly selected patient groups of metalworkers, mean prevalence
Allergic contact dermatitis from the preservative N-methylol-chloracetamide.
S Agren et al.
Contact dermatitis, 6(4), 302-303 (1980-06-01)
Wim H De Jong et al.
Journal of immunotoxicology, 4(3), 239-246 (2008-10-30)
In the Local Lymph Node Assay (LLNA), a stimulation index of 3 (SI = 3) is established as a threshold value for hazard identification of sensitization. The corresponding EC3 value, the effective concentration inducing a threefold increase compared to controls
The amidomethylation of some N, N-dialkylanilines (Tscherniac-Einhorn reaction).
Gale DJ and Wilshire JFK.
Australian Journal of Chemistry, 28(11), 2447-2458 (1975)
Occupational contact dermatitis to N-methylol-chloracetamide.
M Farli et al.
Contact dermatitis, 17(3), 182-184 (1987-09-01)