422479
2-tert-Butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol
98%
Sinonimo/i:
2-(2-Hydroxy-3-tert -butyl-5-methylphenyl)-5-chloro-2H -benzotriazole, 2-(3-tert -Butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-5-chloro-2H -benzotriazole, 2-(5-Chloro-2-benzotriazolyl)-6-tert -butyl-p -cresol, 2-(5-Chloro-2H -benzotriazol-2-yl)-6-(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol, 2-[5-Chloro-2H -benzotriazol-2-yl]-4-methyl-6-(tert -butyl)phenol
Saggio
98%
Punto di fusione
144-147 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)-n2nc3ccc(Cl)cc3n2
InChI
1S/C17H18ClN3O/c1-10-7-12(17(2,3)4)16(22)15(8-10)21-19-13-6-5-11(18)9-14(13)20-21/h5-9,22H,1-4H3
OCWYEMOEOGEQAN-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?