Documenti fondamentali
322806
Sigma-Aldrich
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
98%
Sinonimo/i:
Octrizole
Scegli un formato
100 G
263,00 €
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
263,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H25N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.43
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-20(4,5)14-10-11-18(24)17(12-14)23-21-15-8-6-7-9-16(15)22-23/h6-12,24H,13H2,1-5H3
IYAZLDLPUNDVAG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
UV absorber
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)