1545023
USP
Plastic additive 11
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Poly(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidine ethanol-alt-1,4-butanedioic acid)
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N1(C(CC(CC1(C)C)OC)(C)C)CCOC(=O)CCC(=O)C
InChI
1S/C17H31NO4/c1-13(19)7-8-15(20)22-10-9-18-16(2,3)11-14(21-6)12-17(18,4)5/h14H,7-12H2,1-6H3
CTJXKCPBMVLOQI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
428.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
220 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)