Documenti fondamentali
422002
Sigma-Aldrich
Hexamethylenediamine
technical grade, 70%
Sinonimo/i:
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, HMDA
Scegli un formato
1 L
58,80 €
2.5 L
122,00 €
58,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
58,80 €
2.5 L
122,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH2(CH2)6NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
Beilstein:
1098307
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
58,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Densità del vapore
4 (vs air)
Saggio
70%
Stato
liquid
Limite di esplosione
6.3 %
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
111-130 °C
Punto di fusione
42-45 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
hydrocarbons: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Hexamethylenediamine (1,6-Diaminohexane) is a linear aliphatic diamine. It reacts with various inorganic acids to afford mono and diacid salts. It can be prepared from adipic dinitrile via catalytic hydrogenation reaction.[1]
Hexamethylenediamine is a useful industrial intermediate widely used in the production of aliphatic and semi-aromatic polyamides.[2] Analysis of 1,6-hexamethylenediamine (HDA) in aqueous solution, human urine and plasma by capillary gas chromatographic method with thermionic specific detection has been reported.[3]
Applicazioni
Hexamethylenediamine (1,6-hexanediamine, HDA ) may be used in the preparation of the following:
  • polyamides and their hydrolytic and fungal degradability was investigated[4]
  • mullite ceramics[5]
  • dialkyl hexamethylene-1,6-dicarbamate (AHDC), via trans-esterification reaction of HDA and alkyl carbamates (AC) using FeCl3 as catalyst[6]
Altre note
remainder water
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Preparation of mullite ceramics from coprecipitated aluminum hydroxide and kaolinite using hexamethylenediamine.
Pascual J, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 83(11), 2677-2680 (2000)
Chromatographic determination of amines in biological fluids with special reference to the biological monitoring of isocyanates and amines: I. Determination of 1, 6-hexamethylenediamine using glass capillary gas chromatography and thermionic specific detection.
Skarping G, et al.
Journal of Chromatography A, 479, 125-133 (1989)
Hydrolytic and fungal degradation of polyamides derived from tartaric acid and hexamethylenediamine.
Marques MS, et al.
Polymer, 41(8), 2765-2772 (2000)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 313-313 (1994)
The catalytic hydrogenation of adiponitrile to hexamethylenediamine over a rhodium/alumina catalyst in a three phase slurry reactor.
Alini S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 206(1), 262-270 (2003)