D44952
Dibutylamine
≥98%
Sinonimo/i:
N-butylbutan-1-amine
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.46 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.9 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
594 °F
Limite di esplosione
10 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L)
P. ebollizione
159 °C (lit.)
Punto di fusione
−62 °C (lit.)
Densità
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Dibutylamine is extensively used in palladium-catalyzed cross-coupling with aryl halides to synthesize arylamines, popularly known as Buchwald–Hartwig amination.[1][2]
- It can be used in the oxone-mediated annulation of 2-aminobenzamides and 1,2-diaminobenzenes to synthesize 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones and 1H-benzimidazoles, respectively.[3]
- It can also be used in the one-pot multicomponent reactions to synthesize tetra- and penta-substituted polyfunctional dihydropyrroles.[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?