Vai a
52003
Hexamethylenediamine
analytical standard
Sinonimo/i:
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, HMDA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
81,50 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2(CH2)6NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
1098307
MDL number:
eCl@ss:
32150312
81,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4 (vs air)
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.3 %
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
mp
40-45 °C, 42-45 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
SMILES string
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
InChI key
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H1169642200231264
Hexamethylenediamine analytical standard
Supelco
52003
Hexamethylenediamine
description
analytical standard
description
98%
description
technical grade, 70%
description
PESTANAL®, analytical standard
mp
42-45 °C (lit.), 40-45 °C
mp
42-45 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
mp
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
technical grade
grade
analytical standard
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
expl. lim.
6.3 %
expl. lim.
6.3 %
expl. lim.
6.3 %
expl. lim.
-
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
70%
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylenediamine
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
124-09-4
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)