Documenti fondamentali
421804
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-1,2-Cyclohexanediol
99%
Sinonimo/i:
(1S)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Scegli un formato
250 MG
80,50 €
1 G
280,00 €
80,50 €
Prezzo di listino115,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
80,50 €
1 G
280,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H10(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Beilstein:
1901343
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
80,50 €
Prezzo di listino115,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +39°, c = 1.6 in H2O
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Punto di fusione
107-109 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
O[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1
PFURGBBHAOXLIO-WDSKDSINSA-N
Applicazioni
(1S,2S)-trans-1,2-Cyclohexanediol may be used in the preparation of (1S,2S)-1,2-cyclohexanediyl bis(4-vinylbenzoate) by reacting with 4-vinylbenzoyl chloride.[1] It may also be used as a chiral ligand for the preparation of non-racemic hydroxy phosphonates via titanium alkoxide-catalyzed addition of dimethyl phosphite to the corresponding aldehydes.[2]
C2-symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary,[3][4] building block,[5][6][7] and chiral ligand.[8][9]
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Chirality induction in cyclocopolymerization. 14. Template effect of 1, 2-cycloalkanediol in the cyclocopolymerization of bis (4-vinylbenzoate) s with styrene.
Kakuchi T, et al.
Macromolecules, 34(1), 38-43 (2001)
The synthesis of 1-hydroxy phosphonates of high enantiomeric excess using sequential asymmetric reactions: titanium alkoxide-catalyzed P C bond formation and kinetic resolution.
Rowe BJ and Spilling CD.
Tetrahedron Asymmetry, 12(12), 1701-1708 (2001)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Ho, O.C. et al.
Organometallics, 14, 2855-2855 (1995)