Documenti
D39606
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Dibromocyclohexane
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.95
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5515 (lit.)
P. eboll.
145 °C/100 mmHg (lit.)
Densità
1.784 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
InChI
1S/C6H10Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2