Documenti fondamentali
237639
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(−)-2,3-Butanediol
97%
Sinonimo/i:
(2R,3R)-2,3-butanediol, (2R,3R)-butane-2,3-diol, (R,R)-2,3-butanediol, (R,R)-2,3-butylene glycol, (R,R)-butane-2,3-diol, D-(-)-2,3-Butanediol
Scegli un formato
1 G
80,70 €
5 G
238,00 €
80,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
80,70 €
5 G
238,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.12
Beilstein:
1718901
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
80,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]23/D −13.2°, neat
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
77.3-77.4 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@@H](O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
OWBTYPJTUOEWEK-QWWZWVQMSA-N
Descrizione generale
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol is a key building block in pharmaceutical industry.[1]
Applicazioni
C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary,[2][3] building block,[4][5][6] and chiral ligand.[7][8] Cyclocondenses with ketones[9] for 13C NMR determination of optical purity.[10][11]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acetoin analytical standard
Supelco
40127-U
Acetoin
1-Octanol suitable for HPLC, ≥99%
Sigma-Aldrich
293245
1-Octanol
1,4-Butanediol ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
493732
1,4-Butanediol
Raman optical activity of tartaric acid and related molecules.
Barron LD.
Tetrahedron, 34(5), 607-610 (1978)
Tetrahedron Asymmetry, 17, 993-993 (2006)
Synlett, 275-275 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 4602-4602 (1993)
Yuanzhi He et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(3) (2018-03-23)
(3S)-Acetoin and (2S,3S)-2,3-butanediol are important platform chemicals widely applied in the asymmetric synthesis of valuable chiral chemicals. However, their production by fermentative methods is difficult to perform. This study aimed to develop a whole-cell biocatalysis strategy for the production of