420964
(1S)-(+)-Ketopinic acid
99%
Sinonimo/i:
(1S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
Scegli un formato
52,78 €
Prezzo di listino75,40 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
52,78 €
Prezzo di listino75,40 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
99%
Attività ottica
[α]23/D +58°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
237-239 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ketone
Stringa SMILE
CC1(C)C2CCC1(C(O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H14O3/c1-9(2)6-3-4-10(9,8(12)13)7(11)5-6/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)/t6-,10+/m1/s1
WDODWBQJVMBHCO-LDWIPMOCSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Chiral phosphine-oxazoline ligands, which can used in asymmetric palladium-catalyzed Heck reaction of aryl or alkenyl triflates with cyclic alkenes.[1]
- A chiral imino-phosphine ligand, which can be used in palladium-catalyzed asymmetric Diels–Alder reactions to prepare six-membered carbocycles.[2]
- A chiral iminopyridine ligand, which can be used in copper-catalyzed Henry (nitro aldol) reaction between nitromethane and o-anisol to form the corresponding β-hydroxynitroalkane.[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)