155268
(R)-(+)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetic acid
99%
Sinonimo/i:
(+)-MTPA, Mosher’s acid
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +72°, c = 1.6 in methanol
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
105-107 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
46-49 °C (lit.)
Densità
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
fluoro
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CO[C@@](C(O)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m1/s1
JJYKJUXBWFATTE-SECBINFHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?