Documenti
400416
Sigma-Aldrich
(1R,2R,5R)-(+)-2-Hydroxy-3-pinanone
99%
Sinonimo/i:
(1R,2R,5R)-2-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.23
Beilstein:
2249018
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +39°, c = 0.5 in chloroform
P. eboll.
245 °C (lit.)
Punto di fusione
37-39 °C (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H]2C[C@H]1C(C)(O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10?/m1/s1
VZRRCQOUNSHSGB-KTWZPZHPSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup