Documenti fondamentali
420085
Sigma-Aldrich
(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid
99% (sum of enantiomers)
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH2CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Beilstein:
3201296
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Saggio
99% (sum of enantiomers)
Attività ottica
[α]20/D −9.5°, c = 2.8 in ethanol
Punto di fusione
114-117 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
O[C@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
JNJCEALGCZSIGB-SECBINFHSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)