P2519
L-Pipecolic acid
99% (titration), suitable for GC/MS
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-Piperidinecarboxylic acid, L-Homoproline
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Pipecolic acid, 99% (titration)
Saggio
99% (titration)
Forma fisica
powder
tecniche
GC/MS: suitable
Colore
white
Punto di fusione
272 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
HXEACLLIILLPRG-YFKPBYRVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3