419117
Poly(maleic anhydride-alt-1-octadecene)
average Mn 30,000-50,000, powder (Free-flowing)
Sinonimo/i:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder (Free-flowing)
PM
average Mn 30,000-50,000
Numero di acido
310‑315 mg KOH/g
Temp. transizione
softening point 120-130 °C
Solubilità
H2O: insoluble
hydrocarbons: soluble
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3