Documenti fondamentali
418412
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate)
average Mw 90,000-120,000, powder
Sinonimo/i:
Poly(vinyl butyral-vinyl alcohol-vinyl acetate)
Scegli un formato
250 G
83,30 €
83,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
83,30 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
83,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
average Mw 90,000-120,000
Composizione
acetate, 1 wt. %
hydroxyl, 11 wt. %
vinyl butyral, 88 wt. %
Viscosità
40-90 cSt, 7.5 wt. % in anhydrous methanol(20 °C, Ostwald)(lit.)
Temp. transizione
Tg 72-78 °C
Solubilità
alcohols, glycol ethers and dioxane: soluble
Densità
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ceramic binder, dry toners, wood coatings, composite fiber binders, structural adhesives and interlayer in safety glass.
Caratteristiche e vantaggi
Good binding efficiency, optical clarity and adhesion to a variety of surfaces.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)