Documenti fondamentali
420484
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylcalix[4]arenetetraacetic acid tetraethyl ester
97%
Sinonimo/i:
4-tert-Butylcalix[4]arenetetra-O-acetic acid tetraethyl ester, 5,11,17,23-Tetra-tert-butyl-25,26,27,28-tetrakis(2-ethoxy-2-oxoethoxy)calix[4]arene, Sodium ionophore X, Tetrakis[(4-tert-butyl-2-methylenephenoxy)ethyl acetate]
Scegli un formato
250 MG
208,00 €
208,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
208,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C60H80O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
993.27
Beilstein:
3587002
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
208,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
138-141 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)COc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)C(C)(C)C)c5OCC(=O)OCC)C(C)(C)C)c4OCC(=O)OCC)C(C)(C)C)c3OCC(=O)OCC)C(C)(C)C
InChI
1S/C60H80O12/c1-17-65-49(61)33-69-53-37-21-39-27-46(58(8,9)10)29-41(54(39)70-34-50(62)66-18-2)23-43-31-48(60(14,15)16)32-44(56(43)72-36-52(64)68-20-4)24-42-30-47(59(11,12)13)28-40(55(42)71-35-51(63)67-19-3)22-38(53)26-45(25-37)57(5,6)7/h25-32H,17-24,33-36H2,1-16H3
HZHADWCIBZZJNV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-tert-Butylcalix[4]arenetetraaceticacid tetraethyl ester is substituted calixarene and found to have significantly high ionophoric properties for metal ions. It is used as a synergistic agent in the solvent extraction of lanthanoids with a thenoyltrifluoroacetone compound. Furthermore, it is used in the preparation of potentiometric membranes.[1][2][3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
All Solid State Nickel (II)-Selective Potentiometric Sensor Based on an Upper Rim Substituted Calixarene
Kumar P
Electroanalysis, 24(10), 2005-2012 (2012)
A wearable electrochemical sensor for the real-time measurement of sweat sodium concentration
Schazmann B, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 2(4), 342-348 (2010)
Synergism as a phenomenon in solvent extraction of 4f-elements with calixarenes
Atanassova M and Kurteva V
Royal Society of Chemistry Advances, 6(14), 11303-11324 (2016)
Grzegorz Lisak et al.
Analytica chimica acta, 877, 71-79 (2015-05-24)
Potentiometric sensing utilizing textile-based micro-volume sampling was applied and evaluated for the determination of clinically (Na(+), K(+), Cl(-)) and environmentally (Cd(2+), Pb(2+) and pH) relevant analytes. In this technological design, calibration solutions and samples were absorbed into textiles while the