415758
5′-Chloro-2′-hydroxy-4′-methylacetophenone
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc(Cl)c(C)cc1O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-5-3-9(12)7(6(2)11)4-8(5)10/h3-4,12H,1-2H3
HDUSGGZSLVCDKY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?