Documenti fondamentali
415340
Sigma-Aldrich
2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride
96%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4COCH2NH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.52
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
96%
Saggio
96%
Punto di fusione
285 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
ketone
Stringa SMILE
Cl.NCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H
ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride is an organic building block useful for chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)