Documenti fondamentali
343196
Sigma-Aldrich
Magnesium silicide
≥99% trace metals basis, −20 mesh
Sinonimo/i:
Dimagnesium silicide
Scegli un formato
25 G
110,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
110,00 €
About This Item
Formula condensata:
Mg2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.70
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99% trace metals basis
Stato
powder
Dimensione particelle
−20 mesh
Stringa SMILE
[Mg]=[Si]=[Mg]
InChI
1S/2Mg.Si
YTHCQFKNFVSQBC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.