Documenti fondamentali
414646
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ala-OMe
99%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-alanine methyl ester, Boc-D-alanine methyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Beilstein:
4310313
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +45°, c = 1 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
34-37 °C (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)13-5)10-8(12)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,10,12)/t6-/m1/s1
GJDICGOCZGRDFM-ZCFIWIBFSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)