Documenti fondamentali
8.53087
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ala-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-D-Ala-OH, N-α-t.-Boc-D-alanine
Scegli un formato
25 G
143,00 €
143,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
143,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
143,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(=C(/[O-])\OC(C)(C)C)/[C@H](C)C(=O)O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/p-1/t5-/m1/s1
QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-M
Descrizione generale
Standard building block for introduction of D-alanine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-13-0002
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): 22.5 - 27.5 °
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3