Documenti fondamentali
15048
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-D-alanine
Scegli un formato
5 G
44,30 €
25 G
58,60 €
44,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
44,30 €
25 G
58,60 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Beilstein:
4905241
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
44,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (TLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1
QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
D-Ala-D-Ala
Sigma-Aldrich
A0912
D-Ala-D-Ala
Boc-Phe-OH ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
15480
Boc-Phe-OH
DCC 99%
Sigma-Aldrich
D80002
DCC