Documenti fondamentali
411485
Sigma-Aldrich
Diisopropyl malonate
ReagentPlus®, 99%
Scegli un formato
100 ML
37,80 €
37,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
37,80 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHO2CCH2CO2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
37,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
93-95 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CC(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C9H16O4/c1-6(2)12-8(10)5-9(11)13-7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
QRVSDVDFJFKYKA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Diisopropyl malonates may be used in the synthesis of :
  • 3-substituted coumarins[1]
  • 2-carboisopropoxy-3-hydroxyquinoxaline-di-N-oxide[2]
  • 2-carboisopropoxy-3-hydroxy-6-methoxylquinoxaline-di-N-oxide[2]
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yingjun Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(8), 6894-6901 (2011-08-16)
A series of quinoxaline 1,4-di-N-oxide analogues were prepared from benzofurazan N-oxide derivatives and β-diketone ester compounds by the improved Beirut reaction. The structures of the target products were characterized by NMR, MS, IR and elemental analysis measurements, and that of
A Catalytic Enantioselective Michael Addition of a Simple Malonate to Prochiral a, ?-Unsaturated Ketoses and Aldehydes.
Yamaguchi M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32(8), 1176-1178 (1993)
H Jinno et al.
Archives of toxicology, 71(9), 550-555 (1997-01-01)
The fungicide isoprothiolane (diisopropyl 1,3-dithiolane-2-ylidenemalonate) decomposes to the diisopropyl esters of malonic acid (DM), chloromalonic acid (DCM) and dichloromalonic acid (DDCM) upon aqueous chlorination. In this study, the cytotoxicity of these compounds was examined using rat hepatocytes cultured on Matrigel.
Use of isopropyl alcohol as a solvent in Ti (O-i-Pr) 4-catalyzed Knoevenagel reactions.
Yamashita K, et al.
Tetrahedron, 61(33), 7981-7985 (2005)