Documenti fondamentali
408441
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-OH
98%
Sinonimo/i:
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamine, Boc-L-glutamine
Scegli un formato
25 G
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
139,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH2COCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.26
Beilstein:
2127805
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D −3.5°, c = 1 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
113-116 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m0/s1
VVNYDCGZZSTUBC-LURJTMIESA-N
Informazioni sul gene
human ... CCR2(1231)
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2