682519
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.529
Densità
1.095 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H11ClO/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter