Documenti fondamentali
220698
Sigma-Aldrich
L-Valine ethyl ester hydrochloride
99%
Scegli un formato
5 G
66,90 €
66,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
66,90 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2C2H5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
66,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +6.7°, c = 2 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
102-105 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t6-;/m0./s1
PQGVTLQEKCJXKF-RGMNGODLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simon J Dunne et al.
Drug testing and analysis, 9(5), 734-743 (2016-07-13)
Herbal smoking blends containing synthetic cannabinoids have become popular alternatives to marijuana. These products were previously sold in pre-packaged foil bags, but nowadays seizures usually contain synthetic cannabinoid powders together with unprepared plant materials. A question often raised by the