Documenti
407968
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol dicyclopentenyl ether acrylate
contains 700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
2-(Dicyclopenten-6-yloxy)ethyl acrylate, Dicyclopentyloxyethyl acrylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.32
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
contiene
700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
Densità
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC(=O)OCCOC1CC2CC1C3C=CCC23
InChI
1S/C15H20O3/c1-2-15(16)18-7-6-17-14-9-10-8-13(14)12-5-3-4-11(10)12/h2-4,10-14H,1,5-9H2
RSVDRWTUCMTKBV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter