454990
Poly(ethylene glycol) methyl ether acrylate
average Mn 480, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 100 ppm BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
Acryl-PEG, Methoxy PEG acrylate, Methoxy poly(ethylene glycol) monoacrylate, Poly(ethylene glycol) monomethyl ether monoacrylate, mPEG-acrylate
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mn 480
contiene
100 ppm BHT as inhibitor
100 ppm MEHQ as inhibitor
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter