408298
Di(ethylene glycol) ethyl ether acrylate
technical grade, contains 1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
Carbitol acrylate, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
≥ 85.0%
Forma fisica
liquid
contiene
1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
95 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-9(10)13-8-7-12-6-5-11-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
FTALTLPZDVFJSS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup