Documenti fondamentali
40767
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-(+)-2,2-Dimethyl-5-methylamino-4-phenyl-1,3-dioxane
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.30
Beilstein:
3591157
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +43±2°, c = 1.5% in toluene
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN[C@H]1COC(C)(C)O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C13H19NO2/c1-13(2)15-9-11(14-3)12(16-13)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,14H,9H2,1-3H3/t11-,12-/m0/s1
OLDLOVICBLVDFQ-RYUDHWBXSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Chiral auxiliary for the enantioselective synthesis of 4-keto esters[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D. Enders et al.
Synthesis, 659-659 (1995)