Documenti
8.20071
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
for synthesis
Sinonimo/i:
5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Luminol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
208-309-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
318-320 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3